missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe

The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.

Marke:  Hamilton™ CAL7657-01

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17814422

  • 282.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 250 μL.
Spezifikation

Spezifikation

Not Autoclavable
No Needle Included
0.305 in.
7.75 mm
Microliter Syringe
115°C
725 RN Syringe
1
No Needle Included
Removable
Stainless Steel
0.091 in.
2.30 mm
No Needle Included
239°F
50°F
10°C
250 μL
No Needle Included
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote