Learn More
Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
Marke:  Hamilton™ CAL80730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17884362
  • 303.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 250 μL.
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
22s G
0.0059 in.
0.0283 in.
2.30 mm
0.72 mm
Microliter Syringe
50°C
725 N
1
51 mm
Removable
PTFE
0.091 in.
0.15 mm
0.305 in.
7.75 mm
2 in.
122°F
50°F
10°C
250 μL
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring