missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Zubehör und Ersatzteile für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas

Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.

Marke:  Merck XX1012532

440.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.84060kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15834156

  • 515.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.

Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Millipore 25 mm Mikroanalyse-Glasfilterhalter-Kits.
Spezifikation

Spezifikation

Nicht autoklavierbar
25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter
Unsteril
25 mm
Sockel, Stopfen und Sieb
Borosilikatglas
Basis, Stopfen und Sieb
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote