Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
125.00 € - 595.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15874146
|
Merck
XX1012503 |
Federklemme |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804156
|
Merck
XX1012508 |
Perforierter Stopfen |
245.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854156
|
Merck
XX1012542 |
Basis, Stopfen, Sieb und Dichtung |
595.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15834156
|
Merck
XX1012532 |
Basis, Stopfen und Sieb |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814156
|
Merck
XX1012514 |
Trichter |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864146
|
Merck
XX1012502 |
Basis mit Stopfen |
383.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
- Verbindungsausgang: Nr. 5 perforierte Silikonstopfen-Halterungen
- Durchmesser: 25 mm
- Filtrationsbereich: 2.5 cm²
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter | |
Unsteril |