Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke:  Merck XX1012503
106.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85230kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15874146
  • 125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Millipore 25 mm Mikroanalyse-Glasfilterhalter-Kits.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Eloxiertes Aluminium
Federklemme
25 mm Mikroanalysen-Vakuumglasfilter
Unsteril
25 mm