Learn More
Merck Halter und Stütze für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
Marke: Merck XX1012530
477.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78180kg
Beschreibung
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
Der Millipore Mikroanalyse-Glasfilterhalter ist für die Vakuumfiltration von Flüssigproben mit kleinem Volumen für die Analyse von Partikeln oder biologischen Verunreinigungen konzipiert.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
2,5 cm2 | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6 in. | |
0,98 in. |
Mit Edelstahl-Siebmembran-Halterung | |
Unsteril | |
Glastrichter (15 ml); Federklemme (25 mm); Glasboden und Stopfen, für die Verwendung mit Edelstahl-Siebhalterung; (5) Ausrichtungsführungen (25 mm) | |
15 ml | |
15,2 cm | |
2,5 cm |