Learn More
Merck Halter und Stütze für 25 mm-Mikroanalysen-Absaugfilter aus Glas
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
519.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 2,5 cm2 |
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15854146
|
Merck
XX1012500 |
Mit Halterung für Glasfrittenmembran |
519.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824156
|
Merck
XX1012530 |
Mit Edelstahl-Siebmembran-Halterung |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Vakuumfiltration kleiner Mengen für Partikel- oder biologische Kontaminationsanalysen.
- Trichterkapazität: 15 ml
- Filtrationsbereich: 2.5 cm2
- Nicht autoklavierbar mit integriertem Filter
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
6 in. | |
0,98 in. |
Borosilikatglas | |
2,5 cm2 | |
15 ml | |
15,2 cm | |
2,5 cm |