Learn More
3-(2-Furyl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(2-Furyl)benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 172.18 |
Reinheit (%) | 97% |