Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidinlösung, gebrauchsfertig, fällt aus, hohe Empfindlichkeit, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042326
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 mL
1000 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
54827-17-7
C16H20N2
240.35
MFCD00007748
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
54827-17-7
C16H20N2
240.35
MFCD00007748
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ausgezeichnetes kolorimetrisches Substrat für den Nachweis von mit Meerrettich-Peroxidase markierten Sonden, zudem Verwendung mit Peroxidase- und Peroxidase-gekoppelten Systemen, insbesondere in ELISA-Verfahren, blaues Resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution
Namenshinweis Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
Farbe Farblos bis hellgelb
Geruch Alcohol-like
Menge 125 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2808541
Formelmasse 240.35
Physikalische Form Flüssig