Learn More
3-(3-Bromphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5g |
Formelmasse | 237.1 |
Reinheit (%) | 97% |