Learn More
3,3'-Dimethoxybenzidindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114481
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20325-40-0
C14H16N2O2·2HCl
317.21
MFCD00012488
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
62311
4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin;dihydrochlorid
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
20325-40-0
C14H16N2O2·2HCl
317.21
MFCD00012488
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
62311
4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin;dihydrochlorid
COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 268.0°C
Farbe Beige bis Grau-Purpur
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 13, 807
Formelmasse 317.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver