Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758936
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
86-81-7
C10H12O4
196.2
MFCD00003364
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
6858
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
86-81-7
C10H12O4
196.2
MFCD00003364
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
6858
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C to 76.0°C
Farbe Crèmefarben bis weiß
Siedepunkt 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CHO
Menge 25 g
Beilstein 08, 391
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.