Learn More
3,4-Dichlorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081347
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3218-49-3
C8H5Cl2N
186.04
MFCD00001909
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
76690
2-(3,4-Dichlorphenyl)Acetonitril
ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
3218-49-3
C8H5Cl2N
186.04
MFCD00001909
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
76690
2-(3,4-Dichlorphenyl)Acetonitril
ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 169°C to 171°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 638749
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 98%