Learn More
3,4-Difluorphenylmagnesiumbromid, 0.50 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Difluorophenylmagnesiumbromid, 0.50 M in 2-MetHF ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
3,4-Difluorophenylmagnesiumbromid, 0.50 M in 2-MetHF ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Difluorophenylmagnesium bromide |
CAS | 90897-92-0 |
Summenformel | C6H3BrF2Mg |
MDL-Nummer | MFCD00672004 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl magnesium, 3,4-difluorophenyl magnesium bromide, c6h3brf2m, wzhavygmkgpnfn-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3,4-difluorophenyl, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-difluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
InChI-Schlüssel | WZHAVYGMKGPNFN-UHFFFAOYSA-M |