Learn More
3,4-Dihydroxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxybenzoesäure ist ein Metabolit von Polyphenolen wie Phloretin und Quercetin. Es ist auch ein Phenolsäure-Antioxidans in Obst, Gemüse und Nüssen. Darüber hinaus wird es in mehreren Karzinogenese-Modellen als wirkungsvolles chemopreventives Mittel erkannt. Darüber hinaus wirkt es als entzündungshemmendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
3,4-Dihydroxybenzoesäure ist ein Metabolit von Polyphenolen wie Phloretin und Quercetin. Es ist auch ein Phenolsäure-Antioxidans in Obst, Gemüse und Nüssen. Darüber hinaus wird es in mehreren Karzinogenese-Modellen als wirkungsvolles chemopreventives Mittel erkannt. Darüber hinaus wirkt es als entzündungshemmendes Mittel.
Löslichkeit
Löslich in heißem Alkohol und Äther. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dihydroxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼202°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1448841 |
Merck Index | 14,7894 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 154.12 |
Reinheit (%) | 97% |