Learn More
3-[4-(Tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl]propansäure, Maybridge
Catalog Number 10149389
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1, 4-diazepan-1-yl]propanoic acid
CAS 874801-64-6
Summenformel C13H24N2O4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Synonym 3-4-tert-butoxycarbonyl-1,4-diazepan-1-yl propanoic acid, 3-4-tert-butoxy carbonyl-1,4-diazepan-1-yl propanoic acid, 4-2-carboxy-ethyl-1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-Schlüssel QXUVNKBILZAHRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCN(CC1)CCC(=O)O
IUPAC-Name 3-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,4-diazepan-1-yl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.345
PubChem CID 18526454
Formelmasse 272.34
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g