Learn More
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30963747
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30963747 1 g
30949864 250 mg
30952802 5 g
30957221 25 g
30955999 100 g
30951548 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30963747 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD115171g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
CAS 32707-89-4
Summenformel C9H6F6O
MDL-Nummer MFCD00009907
Menge 1 g
SMILES OCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 244.13
Reinheit (%) 98%