Learn More
3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | 3,5-Ditert-butyl-4-methylphenol |
Formelmasse | 231.34 |
Reinheit (%) | 97% |