Learn More
3,5-Dihydroxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzylalkohol kann als Monomer für die Synthese einer Reihe monodisperser dendritischer Polyethermakromoleküle verwendet werden. Es kann bei der Synthese von Dimethylsilyl-verbundenen Dihydroxybenzylalkohol-basierten Dendrimeren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
3,5-Dihydroxybenzylalkohol kann als Monomer für die Synthese einer Reihe monodisperser dendritischer Polyethermakromoleküle verwendet werden. Es kann bei der Synthese von Dimethylsilyl-verbundenen Dihydroxybenzylalkohol-basierten Dendrimeren eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 182°C to 186°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,methanol. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 98% |