Learn More
3-{[(9H-Fluor-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesäure, ≥97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07963DE
Weitere Details : CAS : 176442-21-0 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031344
  • 466.00 € / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 11-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
176442-21-0
375.38
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
11057866
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
C22H17NO5
MFCD02682203
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoesäure
Spezifikation
3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
5g
97.0
C22H17NO5
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
375.38
375.38
Bernsteinfarbene Glasflasche
176442-21-0
97+%
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoesäure
11057866
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate