Learn More
3-Amino-2-Naphthosäure, 85 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001871
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5959-52-4
C11H9NO2
187.2
MFCD00004115
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
22244
3-Aminonaphtalen-2-Carbonsäure
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
5959-52-4
C11H9NO2
187.2
MFCD00004115
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
22244
3-Aminonaphtalen-2-Carbonsäure
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthoic acid
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Grün bis grün-gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H6CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 535
Merck Index 15, 448
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 85%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.