Learn More
3-Amino-4-Hydroxyphenylboronsäure-Pinacolester, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11976041
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
760990-10-1
C12H18BNO3
235.09
RXHWPAXQYXTPJB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
46738034
2-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)O)N
760990-10-1
C12H18BNO3
235.09
RXHWPAXQYXTPJB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-amino-4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2-amino-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
46738034
2-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)O)N
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 151°C to 152°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.09
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.