Learn More
3'-Aminoacetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3′-Aminoacetanilid wird hauptsächlich als Reaktionszwischenfarbstoffe und disperse Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1-5 g/100 ml bei 24 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3′-Aminoacetanilid wird hauptsächlich als Reaktionszwischenfarbstoffe und disperse Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1-5 g/100 ml bei 24 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Aminoacetanilide |
Schmelzpunkt | 86°C to 88°C |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1-5g/100 mL at 24°C. |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | 97% |