Learn More
3'-Aminoacetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3′-Aminoacetanilid wird hauptsächlich als Reaktionszwischenfarbstoffe und disperse Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1-5 g/100 ml bei 24 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3′-Aminoacetanilid wird hauptsächlich als Reaktionszwischenfarbstoffe und disperse Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1-5 g/100 ml bei 24 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Aminoacetanilide |
Schmelzpunkt | 86°C to 88°C |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1-5g/100 mL at 24°C. |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | 97% |