Learn More
3-(Boc-Aminomethyl)pyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484518 5 g 5 Gramm
15494518 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58183.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102297-41-6
Summenformel C11H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD06411296
InChI-Schlüssel PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
IUPAC-Name tert-butyl N-[(pyridin-3-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Siedepunkt 130°C
Brechungsindex 1.508
UN-Nummer UN1993
Menge 5 g
Flammpunkt 22°C (72°F)
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%