missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Boc-Aminomethyl)pyridin, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7039064
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15484518

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58183.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102297-41-6
Summenformel C11H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD06411296
InChI-Schlüssel PHQXGCNECRISKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-aminomethyl pyridine, tert-butyl pyridin-3-ylmethyl carbamate, n-boc-3-aminomethylpyridine, 3-boc-aminomethyl pyridine, tert-butyl n-pyridin-3-ylmethyl carbamate, carbamic acid, 3-pyridinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-n-tert-butyloxycarbonyl amino methyl pyridine, pyridin-3-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, ambkkkkk570, tert-butyl pyridin-3-yl methylcarbamate
PubChem CID 13948280
IUPAC-Name tert-butyl N-[(pyridin-3-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CN=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Siedepunkt 130°C
Brechungsindex 1.508
UN-Nummer UN1993
Menge 5 g
Flammpunkt 22°C (72°F)
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt