Learn More
3-Brom-1-phenylsulfonyl-7-azaindol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15494717
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole
CAS 880769-95-9
Summenformel C13H9BrN2O2S
MDL-Nummer MFCD09839041
Menge 250 mg
Synonym 3-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1-benzenesulfonyl-3-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azaindole, 1-benzenesulfonyl-3-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,3-bromo-1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 3-bromo-1-phenylsulfonyl, n-phenylsulfonyl-3-bromo-7-azandole
InChI-Schlüssel TZTSMNAZKFSLIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=C2N=CC=C3)Br
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)-3-brompyrrolo[2,3-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 337.191
PubChem CID 45588134
Formelmasse 337.2
Reinheit (%) 95%