Learn More
3-Brom-4-methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
68.20 € - 228.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 99-58-1
Summenformel C8H6BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.04
MDL-Nummer MFCD00020295
InChI-Schlüssel BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
PubChem CID 66836
IUPAC-Name 3-bromo-4-methoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410513
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12653.06
5g
68.20 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11420513
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12653.14
25g
228.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
99-58-1
230.04
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
66836
COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
C8H6BrO3
MFCD00020295
3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
3-bromo-4-methoxybenzoate
Spezifikation
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
217°C to 222°C
MFCD00020295
2087585
5g
COC1=CC=C(C=C1Br)C([O-])=O
230.04
231.05
99-58-1
C8H6BrO3
Odorless
3-bromo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzoicacid, akos bbb/210, rarechem al bo 0751, timtec-bb sbb009955, 4-methoxy-3-bromo benzoic acid, 3-bromanissaure, pubchem2675, 2-bromo-4-carboxyanisole
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-M
3-bromo-4-methoxybenzoate
66836
≥98%