Learn More
3-Brom-5-iodobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Bromo-5-iodobenzoic acid may be used in the preparation of the following:
Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate. As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction. Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate. 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction. Trifluoroacetophenone.This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-5-Iodbenzoesäure kann bei der Zubereitung folgender Stoffe verwendet werden: • Phenyl(3-bromo-5-Iod)benzoat. • Als Startreagenz für die großvolumige Synthese des Thromboxan-Rezeptor-Antagonisten 3-{3-[2-(4-Chlorobenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionsäure, über die regioselektive Heck-Kreuzkopplungsreaktion. • Methyl3-bromo-5-Iodbenzoat. •3-Bromo-5-(Triisopropylsilylethynyl)benzoesäure, über die Sonogashira-Kopplungsreaktion. • Trifluoracetophenon.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Leicht löslich (0.20 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3-Bromo-5-Iodbenzoesäure kann bei der Zubereitung folgender Stoffe verwendet werden: • Phenyl(3-bromo-5-Iod)benzoat. • Als Startreagenz für die großvolumige Synthese des Thromboxan-Rezeptor-Antagonisten 3-{3-[2-(4-Chlorobenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionsäure, über die regioselektive Heck-Kreuzkopplungsreaktion. • Methyl3-bromo-5-Iodbenzoat. •3-Bromo-5-(Triisopropylsilylethynyl)benzoesäure, über die Sonogashira-Kopplungsreaktion. • Trifluoracetophenon.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Leicht löslich (0.20 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-iodobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 218°C to 221°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3240837 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc. |
Formelmasse | 326.92 |
Reinheit (%) | 97% |