Learn More
3-Brombenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10159679
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
10269-01-9
C7H8BrN
186.05
MFCD01026119
SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
457587
(3-Bromphenyl)methanamin
C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
10269-01-9
C7H8BrN
186.05
MFCD01026119
SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
457587
(3-Bromphenyl)methanamin
C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylamine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.