Learn More
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 15414717
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-72-1
Summenformel C9H8ClFO3
Molekulargewicht (g/mol) 218.608
MDL-Nummer MFCD09832336
InChI-Schlüssel UZGWOMNUSFRIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737656
IUPAC-Name 3-Chlor-4-ethoxy-5-Fluorbenzoesäure
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Menge 1 g
Formelmasse 218.61
Reinheit (%) 97%