missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-4-Fluorobenzesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11421360
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146533-46-2
C6H5ClFNO2S
209.62
MFCD00130211
KKVQDRHEXRGIMI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonamide, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 3-chloro-4-fluoro
7509883
3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonamide
NS(=O)(=O)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146533-46-2
C6H5ClFNO2S
209.62
MFCD00130211
KKVQDRHEXRGIMI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonamide, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 3-chloro-4-fluoro
7509883
3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonamide
NS(=O)(=O)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 1 g
Formelmasse 209.63
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'