Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Chlor-4-fluorobenzylalkohol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3-Chlor-4-fluorobenzylalkohol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol |
Brechungsindex | 1.5355 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-4-fluorophenyl methanol, benzenemethanol,3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenyl methan-1-ol, rarechem al bd 0222, 3-chloro-4-fluorobenzylalcohol, acmc-1c534, 3-chloro-4-fluorobenzylaalcohol |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 160.58 |
Reinheit (%) | 97% |