Learn More
3-Chlor-4-Hydroxy-5-Methoxyphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11976061
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1003298-84-7
C13H18BClO4
284.55
XBEJPOZGAPQFPL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-6-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 6-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
17750230
2-Chlor-6-Methoxy-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)Cl)O)OC
1003298-84-7
C13H18BClO4
284.55
XBEJPOZGAPQFPL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-6-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 6-chloro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, phenol, 2-chloro-6-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
17750230
2-Chlor-6-Methoxy-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)Cl)O)OC
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 284.55
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.