Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3777885
Click to view available options
Menge:
5 g
20 g
Verpackung:
Glasflasche
90390-49-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD02261734
QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
2734839
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
90390-49-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD02261734
QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
2734839
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Chemischer Name oder Material 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(Cl)CHO
Menge 5 g
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit mit niedrigem Schmelzpunkt