Learn More
3-Chlorbenzoylchlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85313
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
3-chlorobenzoyl chloride
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
3-chlorobenzoyl chloride
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzoyl chloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 223.0°C to 225.0°C
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4COCl
Brechungsindex 1.5680 to 1.5700
Menge 5 mL
Beilstein 09, 338
Relative Dichte 1.36
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.