Learn More
(3-Chloropropyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Chloropropyl)trimethylsilan zur Herstellung von: 8-(3-Trimethylsilylpropoxy)chinolon unter katalytischen Phasentransferbedingungen, 5-Trimethylsilyl-pentanol, N-(trimethylsilylalkyl)diamin.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(3-Chloropropyl)trimethylsilan zur Herstellung von: 8-(3-Trimethylsilylpropoxy)chinolon unter katalytischen Phasentransferbedingungen, 5-Trimethylsilyl-pentanol, N-(trimethylsilylalkyl)diamin.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 150°C to 152°C |
Chemischer Name oder Material | (3-Chloropropyl)trimethylsilane |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1732625 |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 150.73 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.432 |