Learn More
3-Ethoxy-2,6-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031008
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092461-33-0
C10H9F2NO
197.185
MFCD11519375
SNFOWHHWCGVXTQ-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl acetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl ethanenitrile, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, jrd
55252374
2-(3-ethoxy-2,6-difluorphenyl)acetonitril
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)CC#N)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1092461-33-0
C10H9F2NO
197.185
MFCD11519375
SNFOWHHWCGVXTQ-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl acetonitrile, 2-3-ethoxy-2,6-difluorophenyl ethanenitrile, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile, jrd
55252374
2-(3-ethoxy-2,6-difluorphenyl)acetonitril
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)CC#N)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 197.18
Reinheit (%) 97%