Learn More
3-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
405-04-9
C7H4FNO
137.113
MFCD00215834
DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
2782944
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
405-04-9
C7H4FNO
137.113
MFCD00215834
DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
2782944
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
UN-Nummer UN3439
Menge 250mg
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke