Learn More
3-Fluor-4-Hydroxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081919
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
458-09-3
C8H7FO3
170.139
MFCD00004348
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
68014
2-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)Essigsäure
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
458-09-3
C8H7FO3
170.139
MFCD00004348
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
68014
2-(3-fluor-4-hydroxyphenyl)Essigsäure
C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Menge 1 g
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 98%