Learn More
3-Fluor-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
29.00 € - 111.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 403-20-3
Summenformel C8H6FO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
MDL-Nummer MFCD00060675
InChI-Schlüssel HYNNNQDQEORWEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 3-fluoro-p-anisic acid, 3-fluoro-4-methoxy benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxybenzoicacid, pubchem1393, opera_id_903, acmc-209jd1, ksc494s2f, 3-fluoro-4-methoxy benzoicacid, rarechem al bo 0870
PubChem CID 2733401
IUPAC-Name 3-fluoro-4-methoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11435007
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21921.03
1g
29.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11445007
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21921.06
5g
111.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 03-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
403-20-3
169.13
HYNNNQDQEORWEU-UHFFFAOYSA-M
2733401
COC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
C8H6FO3
MFCD00060675
3-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 3-fluoro-p-anisic acid, 3-fluoro-4-methoxy benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxybenzoicacid, pubchem1393, opera_id_903, acmc-209jd1, ksc494s2f, 3-fluoro-4-methoxy benzoicacid, rarechem al bo 0870
3-fluoro-4-methoxybenzoate
Spezifikation
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
209°C to 213°C
MFCD00060675
3-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 3-fluoro-p-anisic acid, 3-fluoro-4-methoxy benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxybenzoicacid, pubchem1393, opera_id_903, acmc-209jd1, ksc494s2f, 3-fluoro-4-methoxy benzoicacid, rarechem al bo 0870
HYNNNQDQEORWEU-UHFFFAOYSA-M
3-fluoro-4-methoxybenzoate
2733401
98%
403-20-3
C8H6FO3
2087583
1g
COC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
169.13
170.14