Learn More
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475950
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11475950
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26537.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 238754-67-1
Summenformel C9H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.139
MDL-Nummer MFCD00236303
InChI-Schlüssel ZFOWDXKJQNNLMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylaceticacid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, pubchem4186, acmc-1chko
PubChem CID 2737591
IUPAC-Name 2-[3-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.14
Reinheit (%) 97%