Learn More
3-Fluor-5-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
160.00 € - 476.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1887126-77-3
Summenformel C12H16BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 238.065
InChI-Schlüssel KBGOBMOAZQOCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 72219551
IUPAC-Name 3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15477186
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62234.MD
250mg
160.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15467186
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62234.03
1g
476.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1887126-77-3
238.065
5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
C12H16BFO3
KBGOBMOAZQOCTA-UHFFFAOYSA-N
72219551
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)O
Spezifikation
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
C12H16BFO3
250mg
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)O
238.065
238.06
96%
1887126-77-3
5-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
KBGOBMOAZQOCTA-UHFFFAOYSA-N
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
72219551
Fest