Learn More
3-Fluor-5-methylbenzylbromid, 97 %
Catalog Number 11372649
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
212268-39-8
C8H8BrF
203.05
MFCD03094316
PVDKNKUVHSULSN-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluoro-5-methylbenzene, 3-?fluoro-?5-?methylbenzyl bromide, 3-bromomethyl-1-fluoro-5-methylbenzene, 5-bromomethyl-1-fluoro-3-methylbenzene
2778451
1-(brommethyl)-3-fluor-5-methylbenzol
CC1=CC(CBr)=CC(F)=C1
212268-39-8
C8H8BrF
203.05
MFCD03094316
PVDKNKUVHSULSN-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluoro-5-methylbenzene, 3-?fluoro-?5-?methylbenzyl bromide, 3-bromomethyl-1-fluoro-5-methylbenzene, 5-bromomethyl-1-fluoro-3-methylbenzene
2778451
1-(brommethyl)-3-fluor-5-methylbenzol
CC1=CC(CBr)=CC(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Fluor-5-Methylbenzylbromid wird zur Herstellung anorganischer Bromide verwendet. Es wird auch in pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-methylbenzyl bromide
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 203.06
Reinheit (%) 97%