Learn More
3-Fluor-DL-Valin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-DL-valine |
Schmelzpunkt | ∽250°C (decomposition) |
Beilstein | 2350377 |
Formelmasse | 135.14 |
Reinheit (%) | 94% |
Menge | 25 mg |