Learn More
3-Fluoranisol, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077177
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
456-49-5
C7H7FO
126.13
MFCD00000335
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
9975
1-fluoro-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(F)=C1
456-49-5
C7H7FO
126.13
MFCD00000335
MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
9975
1-fluoro-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(F)=C1
Kann bei Lagerung dunkler werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroanisole
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 1.1040g/mL
Siedepunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel FC6H4OCH3
Brechungsindex 1.4876 to 1.4896
Menge 5 g
Relative Dichte 1.104
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoroanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.