missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxyanthranilic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489306 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW001171

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.

3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H7NO3
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (326.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(O)=C1N
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Menge 100 mg
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.