Learn More
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030771
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
916421-02-8
C10H8F3NO
215.18
MFCD09025415
IZJPZDDRQKCSEL-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-5-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile
46737580
2-[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
COC1=CC(CC#N)=CC(=C1)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
916421-02-8
C10H8F3NO
215.18
MFCD09025415
IZJPZDDRQKCSEL-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-5-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile
46737580
2-[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
COC1=CC(CC#N)=CC(=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Brechungsindex 1.475
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 215.18
Reinheit (%) 97%