Learn More
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422718
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16422718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0760
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzoic acid
CAS 586-38-9
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O3
Menge 5 g
Synonym 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism