Learn More
3-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020763
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
150-19-6
C7H8O2
124.139
MFCD00002267
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
9007
CHEBI:52678
3-Hydroxyphenol
COC1=CC=CC(=C1)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
150-19-6
C7H8O2
124.139
MFCD00002267
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
9007
CHEBI:52678
3-Hydroxyphenol
COC1=CC=CC(=C1)O
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von C(4)-symmetrischem Calix[4]-resorcinarol, 2-Nitroso-5-methoxyphenol und 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon verwendet. Es wirkt auch als Aromastoff. Sie werden auch in der Herstellung von Antioxidantien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenol
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.552
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1209898
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%